Få mere at vide
3-brombenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10658074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10658074 2.5 g Glasflaske 2.5g
10675902 10 g Glasflaske 10g
10414955 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10658074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106700025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6952-59-6 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6952-59-6
Molekylær formel C7H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 182.02
MDL nummer MFCD00001796
InChI nøgle STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile
PubChem CID 23381
IUPAC navn 3-brombenzonitril
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzonitrile
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Farve Beige eller hvid til gul
Kogepunkt 225°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CN
Mængde 2.5 g
Beilstein 09, 350
Formel vægt 182.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.