Få mere at vide
3-Bromobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 10289313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10289313 5 g Glasflaske 5g
10032300 25 g Plastflaske 25g
10590344 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181350050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 585-76-2 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-76-2
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.02
MDL nummer MFCD00002487
InChI nøgle VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
PubChem CID 11456
IUPAC navn 3-brombenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, 349
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.54g/L (32°C)
Formel vægt 201.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.