Få mere at vide
3-Brombenzoesyre, 98+%
Description
3-Brombenzoesyre blev anvendt som testopløst stof til bestemmelse af surhedskonstanter ved kapillarzoneelektroforese. Det blev brugt som intern standard til at studere retentionsmekanismerne for en umodificeret og en hydroxyleret polystyren-divinylbenzen-polymer ved fastfase-ekstraktion. Det blev også brugt til syntese af N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-brombenzamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Brombenzoesyre blev anvendt som testopløst stof til bestemmelse af surhedskonstanter ved kapillarzoneelektroforese. Det blev brugt som intern standard til at studere retentionsmekanismerne for en umodificeret og en hydroxyleret polystyren-divinylbenzen-polymer ved fastfase-ekstraktion. Det blev også brugt til syntese af N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-brombenzamid.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 153 °C til 157 °C |
| Tæthed | 1.948 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2041792 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 201.02 |
| Procent renhed | ≥98% |