Få mere at vide
3-Brombenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11404344
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404344 25 g 25g
11414344 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12606.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 585-76-2 | C7H5BrO2 | 201,019 g/mol
3-Brombenzoesyre blev anvendt som testopløst stof til bestemmelse af surhedskonstanter ved kapillarzoneelektroforese. Det blev brugt som intern standard til at studere retentionsmekanismerne for en umodificeret og en hydroxyleret polystyren-divinylbenzen-polymer ved fastfase-ekstraktion. Det blev også brugt til syntese af N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-brombenzamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brombenzoesyre blev anvendt som testopløst stof til bestemmelse af surhedskonstanter ved kapillarzoneelektroforese. Det blev brugt som intern standard til at studere retentionsmekanismerne for en umodificeret og en hydroxyleret polystyren-divinylbenzen-polymer ved fastfase-ekstraktion. Det blev også brugt til syntese af N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-brombenzamid.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-76-2
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.019
MDL nummer MFCD00002487
InChI nøgle VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
PubChem CID 11456
IUPAC navn 3-brombenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzoic acid
Smeltepunkt 153 °C til 157 °C
Tæthed 1.948
Mængde 25 g
Beilstein 2041792
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 201.02
Procent renhed ≥98%