Få mere at vide
3-bromobenzensulfonamid, 97%
Artikelnummer. 11431707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431707 5 g 5g
11421707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25681.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 89599-01-9 | C6H6BrNO2S | 236,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89599-01-9
Molekylær formel C6H6BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 236.083
MDL nummer MFCD00084903
InChI nøgle MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
IUPAC navn 3-brombenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 154 °C til 158 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 236.09
Procent renhed 97%