Få mere at vide
3-bromobenzenboronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11339125
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339125 5 g 5g
11329125 1 g 1g
11349125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16354.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 89598-96-9 | C6H6BBrO2 | 200,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89598-96-9
Molekylær formel C6H6BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 200.83
MDL nummer MFCD00239386
InChI nøgle AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734318
IUPAC navn (3-bromphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Mængde 5 g
Beilstein 3127104
Formel vægt 200.83
Procent renhed ≥98%