Få mere at vide
3-brombenzen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550553
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10550553 10 g 10g
10293282 1 g 1g
10275464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550553 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00520EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89599-01-9
Molekylær formel C6H6BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 236.083
MDL nummer MFCD00084903
InChI nøgle MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
IUPAC navn 3-brombenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel BrC6H4SO2NH2
Mængde 10 g
Formel vægt 236.09
Procent renhed 97%