Få mere at vide
3-brombenzamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401979
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401979 25 g 25g
15411979 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64672.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22726-00-7 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22726-00-7
Molekylær formel C7H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 200.035
MDL nummer MFCD00017127
InChI nøgle ODJFDWIECLJWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzamide, benzamide, 3-bromo, 3-bromo-benzamide, benzamide, m-bromo, 3-carbamoyl bromobenzene, 3-bromanylbenzamide, pubchem3734, 3-bromophenylcarboxamide, acmc-209fyc, 3-bromobenzoic acid amide
PubChem CID 89807
IUPAC navn 3-brombenzamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzamide
Smeltepunkt 156°C to 159°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 1860187
Formel vægt 200.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof