Få mere at vide
3-bromobenzaldehyd ethylenacetal, 98+%
Artikelnummer. 11395385
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395385 5 g 5g
11305395 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19611.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 17789-14-9 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17789-14-9
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00003209
InChI nøgle VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl-1,3-dioxolane, 3-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-m-bromophenyl-1,3-dioxolane, m-bromobenzaldehyde ethylene acetal, pubchem3730, 2-3-bromophenyl dioxolane, acmc-1c8q7, ksc496m7r
PubChem CID 87306
IUPAC navn 2-(3-bromphenyl)-1,3-dioxolan
SMIL C1COC(O1)C2=CC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Tæthed 1.514
Kogepunkt 132°C to 133°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 5 g
Beilstein 1344030
Formel vægt 229.07
Procent renhed ≥98%