Få mere at vide
3-bromobenzaldehyd, 97%
Beskrivelse
Et substitueret benzaldehyd, der anvendes til syntese af mere komplekse farmaceutiske forbindelser. Det bruges også som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et substitueret benzaldehyd, der anvendes til syntese af mere komplekse farmaceutiske forbindelser. Det bruges også som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Holdes væk fra oxidationsmidler og luft. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 18 °C til 21 °C |
| Tæthed | 1.58 |
| Kogepunkt | 234 °C til 236 °C |
| Flammepunkt | 96 °C (204 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.594 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1634534 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |