Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromobenzaldehyde |
| Navn note | 96% |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 18,0 °C til 21,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.5800g/mL |
| Kogepunkt | 228,0 °C til 230,0 °C |
| Flammepunkt | 96 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Bromobenzaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.