Få mere at vide
3-Bromobenzaldehyde, 96%
Artikelnummer. 10645522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10645522 25 mL Glasflaske 25ml
10656672 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10645522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106660250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3132-99-8 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3132-99-8
Molekylær formel C7H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 185.02
MDL nummer MFCD00003345
InChI nøgle SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde
PubChem CID 76583
IUPAC navn 3-brombenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzaldehyde
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18.0°C to 21.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 228.0°C to 230.0°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CHO
Brydningsindeks 1.5920 to 1.5960
Mængde 25 mL
Beilstein 07, 238
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 185.02
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.