Få mere at vide
3-Bromoanisole, 99+%
Artikelnummer. 10559980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10559980 25 mL Glasflaske 25ml
10589630 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2398-37-0
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD00000081
InChI nøgle PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
IUPAC navn 1-brom-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoanisole
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2.0°C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.4700g/mL
Kogepunkt 210.0°C to 211.0°C
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4OCH3
Brydningsindeks 1.5630 to 1.5650
Mængde 25 mL
Beilstein 06, 198
Specifik vægtfylde 1.47
Formel vægt 187.04
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske