Få mere at vide
3-bromoanisol, 98+%
Artikelnummer. 11447517
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447517 500 g 500g
11427517 25 g 25g
11437517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15625.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187,04 g/mol
3-Bromoanisol, der anvendes i kemisk reaktion som mellemprodukter for at opnå målmaterialer såsom farvestoffer, lægemidler, parfume, fotoinitiatorer og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Bromoanisol, der anvendes i kemisk reaktion som mellemprodukter
for at opnå målmaterialer såsom farvestoffer, lægemidler, parfume, fotoinitiatorer og agrokemikalier.
Opløselighed
Blandbar i methanol, benzen, hexan, toluen og dichlormethan. Praktisk talt uopløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2398-37-0
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD00000081
InChI nøgle PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
IUPAC navn 1-brom-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoanisole
Smeltepunkt ∼2 °C
Tæthed 1.489
Kogepunkt 210 °C til 211 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.564
Mængde 500 g
Beilstein 1524687
Opløselighedsinformation Blandet i methanol, benzen, hexan, toluen og dichloromethan. Næsten uopløseligt i vand.
Formel vægt 187.04
Procent renhed ≥98%