Få mere at vide
3-bromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
3-Bromoanilin anvendes til syntese af aminosubstitueret quinazolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromoanilin anvendes til syntese af aminosubstitueret quinazolin.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,97 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
3-Bromoanilin anvendes til syntese af aminosubstitueret quinazolin.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,97 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromoaniline |
| Smeltepunkt | 16°C |
| Tæthed | 1.580 |
| Kogepunkt | 251°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Brydningsindeks | 1.625 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 742028 |
| Vis mere |