Få mere at vide
3-bromoanilin, 98%
Artikelnummer. 11440264
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440264 500 g 500g
11420264 25 g 25g
11430264 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440264 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13665.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172,03 g/mol
3-Bromoanilin anvendes til syntese af aminosubstitueret quinazolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromoanilin anvendes til syntese af aminosubstitueret quinazolin.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,97 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-19-5
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.03
MDL nummer MFCD00007757
InChI nøgle DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
PubChem CID 11562
IUPAC navn 3-bromanilin
SMIL NC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoaniline
Smeltepunkt 16 °C
Tæthed 1.59
Kogepunkt 251 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.625
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 742028
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,97 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 172.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske