Få mere at vide
3-(Bromacetyl)pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15336618 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15336618 5 g 5g
15575156 25 g 25g
15585156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15336618 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17694-68-7 | C7H7Br2NO | 280.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17694-68-7
Molekylær formel C7H7Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 280.95
MDL nummer MFCD00052182
InChI nøgle WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide
PubChem CID 2776234
IUPAC navn 2-brom-1-pyridin-3-ylethanon;hydrobromid
SMIL [H+].[Br-].BrCC(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Smeltepunkt 192.0°C to 196.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Mængde 5 g
Formel vægt 280.94
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Bromoacetyl)pyridine, hydrobromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.