Få mere at vide
3'-Bromoacetophenone diethyl ketal, 96%, stab. with Potassium carbonate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468005
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468005 5 g 5g
15478005 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32157.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480439-43-8
Molekylær formel C12H17BrO2
Molekylvægt (g/mol) 273.17
MDL nummer MFCD14636457
InChI nøgle XKQAVDMOLWVSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromoacetophenone diethyl ketal, 1-bromo-3-1,1-diethoxyethyl benzene, 3-bromoacetophenone diethyl ketal,
PubChem CID 73995132
IUPAC navn 1-bromo-3-(1,1-diethoxyethyl)benzene
SMIL CCOC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Bromoacetophenone diethyl ketal
Navn note stabilized with Potassium carbonate
Mængde 5 g
Formel vægt 273.17
Procent renhed 96%