Få mere at vide
3'-Bromoacetophenone, 98+%
Artikelnummer. 11429683
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429683 25 g 25g
11439683 100 g 100g
11449683 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429683 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12454.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2142-63-4
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.047
MDL nummer MFCD00000083
InChI nøgle JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
PubChem CID 16502
IUPAC navn 1-(3-bromphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Bromoacetophenone
Smeltepunkt 7°C to 8°C
Tæthed 1.498
Kogepunkt 79°C to 81°C (2 mmHg)
Flammepunkt 114°C (237°F)
Brydningsindeks 1.575
Mængde 25 g
Beilstein 507599
Formel vægt 199.05
Procent renhed ≥98%