Få mere at vide
3'-Bromoacetophenone, 97%
Artikelnummer. 10323522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10323522 5 g Glasflaske 5g
10695132 25 g Glasflaske 25g
10474765 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10323522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106580050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2142-63-4
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.05
MDL nummer MFCD00000083
InChI nøgle JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
PubChem CID 16502
IUPAC navn 1-(3-bromphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Bromoacetophenone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.4900g/mL
Kogepunkt 79.0°C to 81.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4COCH3
Brydningsindeks 1.5749 to 1.5769
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.49
Formel vægt 199.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Bromoacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.