Få mere at vide
3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466728
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466728 250 mg 250mg
15456728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60252.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166338-06-3
Molekylær formel C12H10BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 312.181
MDL nummer MFCD07957223
InChI nøgle JPSZUSKQOMHYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromo-n-phenyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 8190068
IUPAC navn 3-bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
SMIL C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 312.18
Procent renhed 97%