Få mere at vide
3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456728
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15456728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60252.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166338-06-3
Molekylær formel C12H10BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 312.181
MDL nummer MFCD07957223
InChI nøgle JPSZUSKQOMHYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromo-n-phenyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 8190068
IUPAC navn 3-bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
SMIL C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
Mængde 1 g
Formel vægt 312.18
Procent renhed 97%