Få mere at vide
3-Bromo-DL-phenylalanine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452569
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452569 5 g 5g
15442569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65547.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30163-20-3
Molekylær formel C9H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 244.088
MDL nummer MFCD05227935
InChI nøgle GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-bromo-dl-phenylalanine, 3-bromophenylalanine, dl-3-br-phe-oh, h-dl-phe 3-br-oh, dl-3-bromophenylalanine, pubchem18643, 3-bromophenylalanine #, 2-3-bromobenzyl glycine, dl-3-br-phe
PubChem CID 554078
IUPAC navn 2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-DL-phenylalanine
Beilstein 2939808
Mængde 5 g
Formel vægt 244.09
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid