Få mere at vide
3-Bromo-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397259
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397259 1 g 1g
11307269 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27429.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113170-72-2
Molekylær formel C7H6BrF3N2
Molekylvægt (g/mol) 255.038
MDL nummer MFCD00042484
InChI nøgle OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
PubChem CID 735785
IUPAC navn 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
SMIL C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 255.04
Procent renhed 97%