Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| Tæthed | 1.835 |
| Kogepunkt | 217 °C til 218 °C |
| Flammepunkt | 66 °C (150 °F) |
| Brydningsindeks | 1.524 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 323.52 |
| Procent renhed | 97% |