Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11385545
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385545 1 g 1g
11395545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19711.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351003-46-8 | C7H3BrClF3O2S | 323.508 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-46-8
Molekylær formel C7H3BrClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 323.508
MDL nummer MFCD03094393
InChI nøgle YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 5-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulphonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2778610
IUPAC navn 3-brom-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.835
Kogepunkt 217°C to 218°C
Flammepunkt 66°C (150°F)
Brydningsindeks 1.524
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 323.52
Procent renhed 97%