Få mere at vide
3-brom-5-(trifluormethyl)benzen-1,2-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779385
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10779385 1 g 1g
10378522 10 g 10g
10585344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10779385 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB05134DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 113170-72-2
Molekylær formel C7H6BrF3N2
Molekylvægt (g/mol) 255.038
MDL nummer MFCD00042484
InChI nøgle OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
PubChem CID 735785
IUPAC navn 3-brom-5-(trifluormethyl)benzen-1,2-diamin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.04
Procent renhed 97%