Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Brydningsindeks | 1.511 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 253.02 |
| Procent renhed | 97% |