Få mere at vide
3-brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336609
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336609 1 g 1g
11346609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26197.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 477535-41-4 | C8H4BrF3O | 253.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 477535-41-4
Molekylær formel C8H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 253.02
MDL nummer MFCD08059506
InChI nøgle PCRLZGCXLNNMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-5-bromobenzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem16131, acmc-209kad, ksc496e1r, 3-bromo-5-formylbenzotrifluoride, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 16115438
IUPAC navn 3-brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.511
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 253.02
Procent renhed 97%