Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11414397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414397 5 g 5g
11404397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54962-75-3
Molekylær formel C7H5BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 240.023
MDL nummer MFCD00236205
InChI nøgle HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-bromo-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-5-bromotrifluorotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2735880
IUPAC navn 3-bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
SMIL C1=C(C=C(C=C1N)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Tæthed 1.71
Kogepunkt 221°C to 223°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Brydningsindeks 1.5286
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 240.03
Procent renhed 98%