Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404397
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404397 250 mg 250mg
15494387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31764.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1092461-37-4
Molekylær formel C8H7BrF3NO
Molekylvægt (g/mol) 270.049
MDL nummer MFCD11519380
InChI nøgle LYWSEMAXLWKKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, 1-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, jrd
PubChem CID 53414437
IUPAC navn [3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
SMIL C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Brydningsindeks 1.496
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 270.05
Procent renhed 97%