Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile |
| Smeltepunkt | 35°C to 38°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Formel vægt | 266.01 |
| Procent renhed | 97% |