Få mere at vide
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11317126
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317126 1 g 1g
11327126 5 g 5g
11337126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07071.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16789-84-7 | C7H4BrNO4 | 246,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16789-84-7
Molekylær formel C7H4BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 246.02
MDL nummer MFCD00051833
InChI nøgle BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC navn 3-brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMIL OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Mængde 1 g
Beilstein 1213613
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 246.02
Procent renhed 98%