Få mere at vide
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396549
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396549 1 g 1g
11306559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26171.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630125-49-4
Molekylær formel C7H3BrF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 270.01
MDL nummer MFCD03788719
InChI nøgle YHTVYRKVFAFVLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethylnitrobenzene, 3-nitro-5-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-bromo-3-trifluoromethyl nitrobenzene, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl-benzene, 3-bromo-5-nitrotrifluorotoluene, 3-bromo-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene, zlchem 416
PubChem CID 7015411
IUPAC navn 1-bromo-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
Brydningsindeks 1.514
Mængde 1 g
Formel vægt 270.01
Procent renhed 97%