Få mere at vide
3-brom-5-nitrobenzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056045
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15402149
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64787.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 355134-13-3 | C7H4BrNO3 | 230.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355134-13-3
Molekylær formel C7H4BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 230.017
MDL nummer MFCD00100097
InChI nøgle OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro benzaldehyde, ksc497m5f, 3-nitro-5-bromo-benzaldehyde, 3-bromanyl-5-nitro-benzaldehyde, 5-bromo-3-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 16743966
IUPAC navn 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde
SMIL C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 101°C to 106°C
Farve Brown
Mængde 250 mg
Beilstein 3253229
Formel vægt 230.02
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Powder