Få mere at vide
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyd, 97+%
Artikelnummer. 15482139
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482139 1 g 1g
15402149 250 mg 250mg
15492139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64787.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 355134-13-3 | C7H4BrNO3 | 230,017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355134-13-3
Molekylær formel C7H4BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 230.017
MDL nummer MFCD00100097
InChI nøgle OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro benzaldehyde, ksc497m5f, 3-nitro-5-bromo-benzaldehyde, 3-bromanyl-5-nitro-benzaldehyde, 5-bromo-3-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 16743966
IUPAC navn 3-brom-5-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 101 °C til 106 °C
Farve Brun
Mængde 1 g
Beilstein 3253229
Formel vægt 230.02
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver