Få mere at vide
3-Brom-5-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 15488078
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488078 5 g 5g
15478078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15488078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61519.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 74586-53-1 | C7H8BrN | 186,052 g/mol
3-Brom-5-methylanilin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter og kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brom-5-methylanilin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter og kemiske mellemprodukter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74586-53-1
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.052
MDL nummer MFCD11845553
InChI nøgle YIZRPAWCIFTHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-methylbenzenamine, 3-amino-5-bromotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-methyl, 5-brom-3-toluidin, 5-bromo-m-toluidine, acmc-209ova, 3-bromo-5-methyl-aniline, 3-bromo-5-methyl aniline, ksc494e0l
PubChem CID 3018526
IUPAC navn 3-brom-5-methylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-methylaniline
Farve Brun
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 186.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver