Få mere at vide
3-Bromo-5-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386724 1 g Glass bottle 1g
10764945 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386724 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397630010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 50720-12-2
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.02
MDL nummer MFCD00234169
InChI nøgle FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-methoxy-pyridine, 5-methoxy-3-bromopyridine, 5-bromo-3-methoxypyridine, pyridine, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromopyridin-3-yl methyl ether, 3-methoxy-5-bromopyridine, 3-bromo-5-methoxy pyridine, 3-brom-5-methoxypyridin, zlchem 930, pubchem5085
PubChem CID 817163
IUPAC navn 3-bromo-5-methoxypyridine
SMIL COC1=CC(=CN=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-methoxypyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Farve White to Yellow
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 188.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-methoxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.