Få mere at vide
3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409295
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15409295
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51718.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1025718-78-8
Molekylær formel C14H18BBrO4
Molekylvægt (g/mol) 341.008
MDL nummer MFCD12405334
InChI nøgle YTLNMWYKZKGCOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 3-bromo-5-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester
PubChem CID 53436914
IUPAC navn methyl 3-bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)Br)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 341.01
Procent renhed 97%