Få mere at vide
3-Bromo-5-methoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15415387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415387 5 g 5g
15405387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32635.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 157893-14-6 | C8H7BrO3 | 231,045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 157893-14-6
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.045
MDL nummer MFCD00266858
InChI nøgle DMXJBCHYVUGXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-carboxyanisole, 3-bromo-5-methoxybenzoicacid, 3-bromo-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromo-3-methoxybenzoic acid, pubchem16435, acmc-1bx98, ksc529k1f, 3-bromo-5-methyloxy benzoic acid
PubChem CID 4060048
IUPAC navn 3-brom-5-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 231.05
Procent renhed 98%