Få mere at vide
3-Bromo-5-iodobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11408946
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408946 5 g 5g
11418946 25 g 25g
11428946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17076.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 188815-32-9 | C7H4BrIO2 | 326.915 g/mol
3-brom-5-iodbenzoesyre kan anvendes til fremstilling af følgende:
  • Phenyl(3-brom-5-iod)benzoat.
  • Som startreagens til storskalasyntesen af thromboxanreceptorantagonisten 3-{3-[2-(4-chlorbenzensulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorbenzyl)phenyl}propionsyre, via regioselektiv Heck-krydskoblingsreaktion.
  • Methyl-3-brom-5-iodbenzoat.
  • 3-brom-5-(triisopropylsilylethynyl)benzoesyre, via Sonogashira-koblingsreaktion.
  • Trifluoracetophenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-brom-5-iodbenzoesyre kan anvendes til fremstilling af følgende:• Phenyl(3-brom-5-iod)benzoat. •Som startreagens til storskalasyntesen af thromboxanreceptorantagonisten 3-{3-[2-(4-chlorbenzensulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorbenzyl)phenyl}propionsyre, via regioselektiv Heck-krydskoblingsreaktion. •Methyl-3-brom-5-iodbenzoat. •3-brom-5-(triisopropylsilylethynyl)benzoesyre, via Sonogashira-koblingsreaktion. •Trifluoracetophenon.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Svagt opløselig (0,20 g/L) (°25 C), beregnet.
Noter
Lysfølsom. Beskyt mod lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188815-32-9
Molekylær formel C7H4BrIO2
Molekylvægt (g/mol) 326.915
MDL nummer MFCD00191851
InChI nøgle MKJBJYCBKXPQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-iodobenzoic acid, 3-bromo-5-iodo-benzoic acid, 3-bromo-5-iodobenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-iodo, 3-iodo-5-bromobenzoic acid, pubchem3788, acmc-209erv, 3-bromo-5-iodobenzoic aicd, 3-bromo-5-iodo benzoic acid, 5-iodo-3-bromo-benzoic acid
PubChem CID 5182520
IUPAC navn 3-brom-5-iodbenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)I)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Smeltepunkt 218°C to 221°C
Mængde 5 g
Beilstein 3240837
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Sparingly Soluble (0.20g/L) (25°C),Calc.
Formel vægt 326.92
Procent renhed 97%