Få mere at vide
3-Bromo-5-fluorotoluen, 98%
Artikelnummer. 15418108
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418108 100 g 100g
15408108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61544.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 202865-83-6 | C7H6BrF | 189,027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202865-83-6
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD01861195
InChI nøgle CTNFNUQREIIROB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-bromotoluene, 5-bromo-3-fluorotoluene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl-benzene, 3-bromo-5-fluoro toluene, pubchem3237, acmc-1cod9, ksc493k3l, tpc-i111
PubChem CID 2773396
IUPAC navn 1-brom-3-fluor-5-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-fluorotoluene
Farve Farveløs
Mængde 100 g
Formel vægt 189.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske