Få mere at vide
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425447
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15425447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32692.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 176548-70-2
Molekylær formel C7H3BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 218.00
MDL nummer MFCD01569540
InChI nøgle KLSLJMGWUPAQGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-5-bromobenzoic acid, 3-bromo-5-fluorobenzoicacid, 5-fluoro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro benzoic acid, buttpark 24\01-97, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro, pubchem2154, acmc-1c8tm
PubChem CID 2773339
IUPAC navn 3-bromo-5-fluorobenzoic acid
SMIL [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 141°C to 145°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 219.01
Procent renhed 97%