Få mere at vide
3-Bromo-5-fluoroaniline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407748 1 g 1g
15417748 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61238.03
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134168-97-1
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.02
MDL nummer MFCD07779529
InChI nøgle NGZAVSDIXFIWHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromoaniline, 5-amino-1-bromo-3-fluorobenzene, 3-bromo-5-fluoro-phenylamine, benzenamine, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluoroaniline, acmc-1bbb3, ksc120c3j, 3-bromo-5-fluorobenzenamine
PubChem CID 15020155
IUPAC navn 3-brom-5-fluoranilin
SMIL NC1=CC(F)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-fluoroaniline
Farve Brun
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 190.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske