Få mere at vide
3'-Brom-5'-fluoracetophenon, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 217.04 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Fast stof |