Få mere at vide
3'-brom-5'-fluoracetophenon, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469408
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469408 1 g 1g
15489408 250 mg 250mg
15479408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62977.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105515-20-6 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105515-20-6
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.04
MDL nummer MFCD11847746
InChI nøgle MZDXPUDHZBCYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 3'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromo-5-fluoroacetophenone, pubchem22227, 1-3-bromo-5-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 13730359
IUPAC navn 1-(3-brom-5-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Mængde 1 g
Formel vægt 217.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof