Få mere at vide
3-brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425513
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425513 5 g 5g
11435513 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13449.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19652-32-5 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19652-32-5
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.461
MDL nummer MFCD00051690
InChI nøgle KNOYZLVIXXBBIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-chlorosalicylaldehyde, 3-bromo-5-chlorosalicylic aldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy, 3-bromo-5-chloro salicyclic aldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-o-hydroxybenzaldehyde, pubchem3591, acmc-1bs9s, akos bb-6948, knoyzlvixxbbib-uhfffaoysa
PubChem CID 519676
IUPAC navn 3-brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Mængde 5 g
Beilstein 2362159
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 235.47
Procent renhed 97%