Få mere at vide
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356559 1 g 1g
11366559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26174.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191602-54-7
Molekylær formel C7H5BrF3NO
Molekylvægt (g/mol) 256.022
MDL nummer MFCD00190127
InChI nøgle RAQMUBDHNKQNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-amino-2-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-bromo-4-amino-trifluoromethoxybenzene, benzenamine, 3-bromo-4-trifluoromethoxy, 1-amino-3-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem2925, ksc496c0p
PubChem CID 2736418
IUPAC navn 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)Br)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 256.02
Procent renhed 97%