Få mere at vide
3-Brom-4-pyridincarboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10587824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10587824 1 g Glasflaske 1g
10386684 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587824 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398080010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 70201-43-3 | C6H4BrNO | 186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70201-43-3
Molekylær formel C6H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 186
InChI nøgle NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoisonicotinaldehyde, 3-bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-bromopyridine-4-carboxaldehyde, 3-bromo-4-formylpyridine, 3-bromo-4-pyridinecarbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridincarbaldehyde, bromoisonicotinaldehyde, pubchem5063, acmc-1blzq
PubChem CID 2762997
IUPAC navn 3-brompyridin-4-carbaldehyd
SMIL C1=CN=CC(=C1C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Smeltepunkt 80 °C til 83 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 186
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.