Få mere at vide
3-Bromo-4-nitrobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11392299
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392299 1 g 1g
11302309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27268.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 101420-81-9 | C7H4BrNO4 | 246,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101420-81-9
Molekylær formel C7H4BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 246.02
MDL nummer MFCD04117949
InChI nøgle KKPPNEJUUOQRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitrobenzoic acid, 3-bromo-4-nitrobenzoicacid, benzoic acid,3-bromo-4-nitro, benzoic acid, 3-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-nitrobenzoic acid 97, pubchem16301, acmc-209x3e, 4-nitro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-4-nitro-benzoic acid
PubChem CID 16218087
IUPAC navn 3-brom-4-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 200 °C til 204 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 246.02
Procent renhed 97%